Läs mer
Fisherbrand™ Kabel för elektrod S7 eller S8 huvud
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Koaxialkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bananplugg 2 mm
- Kabel 1 M S7/Banan 2 MM
- Orion, Beckman , Corning , Sargent
- För referenselektroder längd 1 m
- Anslutningen av skruvhuvudet på pH-, redox- eller jonelektroderna säkerställs av ett standard S7- eller S8-huvud
- För att ansluta elektroden till en pH-mätare, använd en antistatisk koaxialkabel med rätt kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Koaxialkabel |
| Beskrivning | Koaxialkabel för S7 eller S8 huvudelektrod |
| För användning med (utrustning) | Elektrod S7 eller S8 Head |
| Typ | Kabel |