Läs mer
Cabotegravir, MedChemExpress
Beskrivning
Cabotegravir is primarily metabolized by uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) 1A1, with low potential to interact with other antiretroviral drugs (ARVs). Cabotegravir can be used to research AIDS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabotegravir |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1051375-10-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17F2N3O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | GSK-1265744 S/GSK1265744 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (41.12 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |