missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cabotegravir O-Beta-D-Glukuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabotegravir O-b-D-Glucuronide |
| Molekylformel | C25H25F2N3O11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25F2N3O11/c1-9-8-39-14-7-29-6-12(22(35)28-5-10-2-3-11(26)4-13(10)27)16(31)20(15(29)23(36)30(9)14)40-25-19(34)17(32)18(33)21(41-25)24(37)38/h2-4,6,9,14,17-19,21,25,32-34H,5,7-8H2,1H3,(H,28,35)(H,37,38)/t9?,14-,17+,18+,19-,21?,25-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C3C(N([C@H]4C)[C@@](OC4)([H])CN3C=C(C(NCC5=CC=C(F)C=C5F)=O)C2=O)=O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((3S,11aR)-8-((2,4-difluorbenzyl)karbamoyl)-3-metyl-5,7-dioxo-2,3,5,7,7,11,11a-hexahydrooxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazin-6-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra) |
| Molekylvikt (g/mol) | 581.48 |
| Formel vikt | 581.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?