Läs mer
Cabotegravir, TRC
Codice prodotto. 17975035
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
17975035 5 mg
17963345 10 mg
17952305 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17975035 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC0501005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1051375-10-0
Molekylformel C19 H17 F2 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 405.35
Synonym Oxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-2,3,5,7,11,11a-hexahydro-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-, (3S,11aR)-, (3S,11aR)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-2,3,5,7,11,11a-hexahydro-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxooxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, (3s,11Ar)-n-(2,4-difluorobenzyl)-6-hydroxy-3-methyl-5,7-dioxo-2,3,5,7,11,11a-hexahydrooxazolo[3,2-a]pyrido[1,2-d]pyrazine-8-carboxamide, Cabotegravir, GSK 1265744A, GSK 744, GSK 1265744A
IUPAC-namn (3R,6S)-N-[(2,4-difluorfenyl)metyl]-10-hydroxy-6-metyl-8,11-dioxo-4-oxa-1,7-diazatricyklo[7.4.0.03,7]trideca-9,12-dien-12-karboxamid
LEDER C[C@H]1CO[C@@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Cabotegravir
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17F2N3O5/c1-9-8-29-14-7-23-6-12(16(25)17(26)15(23)19(28)24(9)14)18(27)22-5-10-2-3-11(20)4-13(10)21/h2-4,6,9,14,26H,5,7-8H2,1H3,(H,22,27)/t9-,14+/m0/s1
Formel vikt 405.1136
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.