missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cabozantinib Des-O-fluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabozantinib Des-O-fluoroaniline |
| CAS | 849217-77-2 |
| Molekylformel | C22 H20 N2 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-((4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20N2O6/c1-28-18-11-15-16(12-19(18)29-2)23-10-7-17(15)30-14-5-3-13(4-6-14)24-20(25)22(8-9-22)21(26)27/h3-7,10-12H,8-9H2,1-2H3,(H,24,25)(H,26,27) |
| LEDER | COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)O)cc3)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-[[4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vikt | 408.1321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?