Läs mer
Cabozantinib N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabozantinib N-oxide |
| CAS | 1621681-63-7 |
| Molekylformel | C28H24FN3O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-[4-[(6,7-Dimethoxy-1-oxido-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24FN3O6/c1-36-24-15-21-22(16-25(24)37-2)32(35)14-11-23(21)38-20-9-7-19(8-10-20)31-27(34)28(12-13-28)26(33)30-18-5-3-17(29)4-6-18/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,34) |
| LEDER | COc1cc2c(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)cc[n+]([O-])c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-N-[4-(6,7-dimethoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)oxyphenyl]-1-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.51 |