Läs mer
CaCCinh-A01, MedChemExpress
Beskrivning
CaCCinh-A01 is an inhibitor of both TMEM16A and calcium-activated chloride channel (CaCC) with IC50s of 2.1 and 10 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CaCCinh-A01 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 407587-33-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21NO4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.91 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC(C2=CC=CO2)=O)SC3=C1CCC(C(C)(C)C)C3)O |
| Visa mer |