Läs mer
Tocris Bioscience™ CaCCinh-A01
Beskrivning
Calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor (IC50 ~ 10 μM). Inhibits CaCC currents in human bronchial and intestinal cells. Also inhibits TMEM16A channels (IC50 = 2.1 μM, in TMEM16A-expressing FRT cells).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CaCCinh-A01 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 347.43 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.429 |