Läs mer
Kakodylsyra, 98 %
Produktkod. 11479972
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11479972 2.5 g 2.5g
11489972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11479972 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12075.88
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
En användbar arseniksyra för proteomikforskning. Det är ett bra substitut för fosfat i tillämpningar för att undvika fosfater. Kakodylsyra är användbar för vissa DNA-tillämpningar och är också populär inom mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En användbar arseniksyra för proteomikforskning. Det är ett bra substitut för fosfat i tillämpningar för att undvika fosfater. Kakodylsyra är användbar för vissa DNA-tillämpningar och är också populär inom mikroskopi.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), vatten (2000 vid °25 C), alkoholer och ättiksyra. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från fukt, luft och oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-60-5
Molekylformel C2H7AsO2
Molekylvikt (g/mol) 138.00
MDL-nummer MFCD00002095
InChI-nyckel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-namn dimetylarsinsyra
LEDER C[As](C)(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid
Smältpunkt 200°C
UN-nummer UN1572
Beilstein 1736965
Merck Index 14,1604
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml),water (2000 at 25°C),alcohols,and acetic acid. Insoluble in ether.
Formel vikt 138
Procent renhet 98%
Kvantitet 2.5 g
Känslighet Hygroskopisk
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethylarsinic acid
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.