Läs mer
Kakodylsyra, 98 %
Produktkod. 11489972
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489972 10 g 10g
11479972 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11489972 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12075.09
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
En användbar arseniksyra för proteomikforskning. Det är ett bra substitut för fosfat i tillämpningar för att undvika fosfater. Kakodylsyra är användbar för vissa DNA-tillämpningar och är också populär inom mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En användbar arseniksyra för proteomikforskning. Det är ett bra substitut för fosfat i tillämpningar för att undvika fosfater. Kakodylsyra är användbar för vissa DNA-tillämpningar och är också populär inom mikroskopi.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), vatten (2000 vid °25 C), alkoholer och ättiksyra. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från fukt, luft och oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-60-5
Molekylformel C2H7AsO2
Molekylvikt (g/mol) 138.00
MDL-nummer MFCD00002095
InChI-nyckel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-namn dimetylarsinsyra
LEDER C[As](C)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid
Smältpunkt 200 °C
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk
UN-nummer UN1572
Beilstein 1736965
Merck Index 14,1604
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml), vatten (2000 vid 25 °C), alkoholer och ättiksyra. Olöslig i eter.
Formel vikt 138
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.