Läs mer
Kakodylsyra, 98 %
Produktkod. 15739128 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15739128 50 g Glasflaska 50g
10770785 5 g Glasflaska 5g
10711551 10 g Glasflaska 10g
10701355 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15739128 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 318150500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-60-5
Molekylformel C2H7AsO2
Molekylvikt (g/mol) 138.00
MDL-nummer MFCD00002095
InChI-nyckel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-namn dimetylarsinsyra
LEDER C[As](C)(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid
Smältpunkt 195 °C till 198 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Formel vikt 138.01
Procent renhet ≥97.5%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cacodylic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.