Läs mer
Kakodylsyra, natriumsalttrihydrat, 98 %, ren
Produktkod. 10239693 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10239693 10 g Glasflaska 10g
10052960 25 g Glasflaska 25g
10604912 100 g Glasflaska 100g
10491061 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10239693 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214970100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kakodylsyra, natriumsalttrihydrat, CAS # 6131-99-3, används ofta inom forskning som buffringsmedel i elektronmikroskopi. | CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kakodylsyranatriumsalttrihydrat är en av de viktigaste metylerade metaboliterna av intagna arsenikföreningar hos de flesta djur
  • I in vivo-experiment med råttmodell har kakodylsyranatriumsalttrihydrat visat sig främja cancerbildning i njure, urinblåsa, sköldkörtel och lever
Användningsområden
  • Kakodylsyranatriumsalttrihydrat används i forskning som buffert vid beredning och fixering av biologiska prover för överföring i elektronmikroskopi
  • Den har använts i buffertar för att formulera och optimera skärmar
  • I kemiska experiment har denna förening använts för att introducera arsenik i proteiner för enkelvåglängds anomal diffraktionsfasning i kristallografitekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-99-3
Molekylformel C2H12AsNaO5
Molekylvikt (g/mol) 214.024
MDL-nummer MFCD00149079
InChI-nyckel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC-namn natrium;dimetylarsinat;trihydrat
LEDER C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formel vikt 214.03
Procent renhet ≥97.5%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.