Läs mer
Kakodylicsyra natrium salttrihydrat 98+%
Produktkod. 11483647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483647 100 g 100g
11473647 25 g 25g
11493647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11483647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18139.22
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 6131-99-3 | C2H12AsNaO5 | 214,024 g/mol
Kakodylsyranatriumsalt används ofta som buffertmedel vid beredning och fixering av biologiska prover för överföring i elektronmikroskopi. Den används också som en buffert för att formulera skärmar och för optimering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kakodylsyranatriumsalt används ofta som buffertmedel vid beredning och fixering av biologiska prover för överföring i elektronmikroskopi. Den används också som en buffert för att formulera skärmar och för optimering.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-99-3
Molekylformel C2H12AsNaO5
Molekylvikt (g/mol) 214.024
MDL-nummer MFCD00149079
InChI-nyckel RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
PubChem CID 23679059
IUPAC-namn natrium;dimetylarsinat;trihydrat
LEDER C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Linjär formel (CH3)2AsO2Na·3H2O
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1688
Beilstein 3702348
Merck Index 14,8595
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Olöslig i dietyleter.
Formel vikt 214,03 (159,98 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.