Läs mer
Kakodylsyra, TRC
Produktkod. 30344755
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344755 1 g
1 options
Produktkod. 30344755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0525001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cacodylic acid
CAS 75-60-5
Molekylformel C2 H7 As O2
Kvantitet 1 g
Synonym Arsine oxide, hydroxydimethyl- (7CI,8CI), Arsinic acid, dimethyl- (9CI), Cacodylic acid (6CI), As,As-Dimethylarsinic acid, Ansar 138, Arsan, Dimethylarsenic acid, Dimethylarsinic acid, Hydroxydimethylarsine oxide, NSC 103115, NSC 71157, NSC 71158, Phytar, Silvisar 510, Sylvicor
InChI formel InChI=1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
LEDER C[As](=O)(C)O
IUPAC-namn Dimetylarsininsyra
Molekylvikt (g/mol) 138
Formel vikt 137.9662