Läs mer
Cadaverine-15N2 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadaverine-15N2 Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i6+1,7+1 |
| Formel vikt | 104.11 |
| Procent renhet | >95% |