Läs mer
Cadaverine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diaminopentane |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2 |
| Formel vikt | 102.1157 |