Läs mer
Cadazolid, MedChemExpress
Produktkod. 16443018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16443018 10 mg -
16434326 100 mg -
16429586 50 mg -
16425757 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16443018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100436
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
MedChemExpress Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadazolid
Fysisk form Solid
CAS 1025097-10-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H29F2N3O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-179811
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCC(O)(COC5=CC=C(N6C(O[C@@H](CO)C6)=O)C=C5F)CC4)=C3)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 585.55
Formel vikt 585.55
Procent renhet 98.66%