Läs mer
Cadazolid, MedChemExpress
Produktkod. p-200099593
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16443018
Brand: Medchem Express HY100436
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Cadazolid (ACT-179811) is a new oxazolidinone antibiotic with potent activity against Clostridium difficile.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadazolid
Fysisk form Solid
CAS 1025097-10-2
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H29F2N3O8
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ACT-179811
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCC(O)(COC5=CC=C(N6C(O[C@@H](CO)C6)=O)C=C5F)CC4)=C3)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 585.55
Formel vikt 585.55
Procent renhet 98.66%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.