Läs mer
Cadence Science™ Avböjda nålar utan kärnor
Produktkod. 11766814
Nålmätare:
18 G
20 G
Längd (engelska) Nål:
6 tum
8 tum
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11766814
Brand: Cadence Science™ 4188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användning vid gaskromatografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi.
Användning vid gaskromatografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi
  • Penetreringsnålar med avböjt skiljevägg utan kärnor
  • För icke-kärnande penetrering av septa och gummiförslutningar som involverar luftkänsliga och pyrofora föreningar
Specifikationer
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål (rör)
Nålmätare 20 G
För användning med (applikation) Användning vid gaskromatografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi
Inkluderar Avböjd icke-kärnande septum
Längd (engelska) Nål 30,08 cm
Produkttyp Penetrationsnål
Kvantitet 12 nålar
Längd (metrisk) nål 305 mm
Nålpunktstil Avböjt slut