Läs mer
Cadence Science™ Avböjda nålar utan kärnor
Nålmätare:
18 G
20 G
Längd (engelska) Nål:
6 tum
8 tum
30,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Användning vid gaskromatografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi
- Penetreringsnålar med avböjt skiljevägg utan kärnor
- För icke-kärnande penetrering av septa och gummiförslutningar som involverar luftkänsliga och pyrofora föreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål (rör) |
| Nålmätare | 18 G |
| För användning med (applikation) | Användning vid gaskromatografi och kärnmagnetisk resonansspektroskopi |
| Inkluderar | Avböjd icke-kärnande septum |
| Längd (engelska) Nål | 6 tum |
| Produkttyp | Penetrationsnål |
| Kvantitet | 12 nålar |
| Nålpunktstil | Avböjt slut |