Läs mer
Cadence Science™ Engångsnålar i plast (PTFE).
Diameter (engelsk) boll:
0,074 tum.
0,078 tum.
Spårvidd:
18G
20G
Längd (engelska):
1,2 tum
1,5 tum
2 tum
3 tum
Beskrivning
- Ogiftig, icke pyrogen
- PTFE-slangar är flexibla och mjukare än andra typer av slangar
- Låg friktion skyddar ömtåliga organ
- Genomskinlig för enkel bekräftelse av reagensleverans
- Luernav av plast; mjuka silikonspetsar
- Steril, förpackad i påsar
- Fem nålar per påse, 20 påsar per låda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mjuk, flexibel djurfodernål |
| Material | PTFE |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För kritiska applikationer som kräver sterila, flexibla engångsnålar |
| Spårvidd | 18G |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Längd (metrisk) | 0.38 cm |
| Diameter (engelsk) boll | 0,078 tum. |
| Diameter (metrisk) kula | 0.02 cm |