Läs mer
Cadence Science™ Engångsnålar i plast (PTFE).
Produktkod. 17614825
Change view
Diameter (engelsk) boll:
0,074 tum.
0,078 tum.
Spårvidd:
18G
20G
Längd (engelska):
1,2 tum
1,5 tum
2 tum
3 tum
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelsk) boll Spårvidd Längd (engelska)
17614825 0,078 tum. 18G 3 tum
15786118 0,074 tum. 20G 1,2 tum
15282035 0,078 tum. 18G 2 tum
15282065 0,078 tum. 18G 1,5 tum
13244779 0,074 tum. 20G 1,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17614825 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 9924
Beräknad leverans: 22-01-2027
För kritiska applikationer som kräver sterila, flexibla engångsnålar
  • Ogiftig, icke pyrogen
  • PTFE-slangar är flexibla och mjukare än andra typer av slangar
  • Låg friktion skyddar ömtåliga organ
  • Genomskinlig för enkel bekräftelse av reagensleverans
  • Luernav av plast; mjuka silikonspetsar
  • Steril, förpackad i påsar
  • Fem nålar per påse, 20 påsar per låda
Specifikationer
Produkttyp Djurmatningsnål (flexibel)
Material PTFE
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För kritiska applikationer som kräver sterila, flexibla engångsnålar
Spårvidd 18G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 0.75 cm
Diameter (engelsk) boll 0,078 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.02 cm