Läs mer
Cadence Science™ Engångsnålar i plast (PTFE).
Produktkod. p-4640234
Diameter (engelsk) boll:
0,074 tum.
0,078 tum.
Spårvidd:
18G
20G
Längd (engelska):
1,2 tum
1,5 tum
2 tum
3 tum
Produktkod. 17614825
Brand: Cadence Science™ 9924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kritiska applikationer som kräver sterila, flexibla engångsnålar
  • Ogiftig, icke pyrogen
  • PTFE-slangar är flexibla och mjukare än andra typer av slangar
  • Låg friktion skyddar ömtåliga organ
  • Genomskinlig för enkel bekräftelse av reagensleverans
  • Luernav av plast; mjuka silikonspetsar
  • Steril, förpackad i påsar
  • Fem nålar per påse, 20 påsar per låda
Specifikationer
Produkttyp Mjuk, flexibel djurfodernål
Material PTFE
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För kritiska applikationer som kräver sterila, flexibla engångsnålar
Spårvidd 18G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 0.75 cm
Diameter (engelsk) boll 0,078 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.02 cm