Läs mer
Cadence Science™ Flexibla plastnålar (PTFE) med bettskydd
Produktkod. 17469373
Change view
Spårvidd:
18G
Längd (engelska):
1,5 tum
Diameter (metrisk) kula:
2 mm
Produktkod. Spårvidd Längd (engelska) Diameter (metrisk) kula
17469373 18G 1,5 tum 2 mm
1 options
Produktkod. 17469373 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 9928B
Beräknad leverans: 04-12-2026
Täckt i navänden med 304 rostfritt stålrör– skyddar slangen från skador på grund av bitning under användning.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Utfodring av djur
Spårvidd 18G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) kula 2 mm