Läs mer
Cadence Science™ Flexibla plastnålar (PTFE) med bettskydd
Produktkod. p-4677113
Spårvidd:
18G
Längd (engelska):
1,5 tum
Diameter (metrisk) kula:
2 mm
Produktkod. 17469373
Brand: Cadence Science™ 9928B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Täckt i navänden med 304 rostfritt stålrör– skyddar slangen från skador på grund av bitning under användning.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Utfodring av djur
Spårvidd 18G
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 1,5 tum
Diameter (metrisk) kula 2 mm