Läs mer
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnålar
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Längd (engelska) Nål:
1 tum
1,5 tum
2 tum
4 tum
6 tum
Material:
Nickelpläterad (nav), Rostfritt stål
Rostfritt stål, Rostfritt stål (nav)
Anslutningstyp:
Kvinna Luer
Luer
Beskrivning
316 rostfritt stålnav med 316 rostfritt stålrör
- Nålar 14-825-16A till -16N och 14-818-106A till -106C har alla standardförnicklade nav och 304 kanyler av rostfritt stål
- Nålar 01-290-29 till -35 har 316 rostfritt stål Micro-Mate™ Gängade luernav för hona och 316 kanyler i rostfritt stål
- Alla har 90° trubbiga ändar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 20 G |
| Längd (engelska) Nål | 1,5 tum |
| Produkttyp | Pipetteringsnål |
| Kvantitet | 12 nålar |
| Nålpunktstil | 90° Trubbig |
| För användning med (utrustning) | Manuella och automatiska volumetriska dispensrar, spädare, pipetterare |
| Anslutningstyp | Luer |