Läs mer
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnålar Produktkod.: 11786814
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnålar
Produktkod. 11786814
20 G, 4 tum, Rostfritt stål, Rostfritt stål (nav), Kvinna Luer
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Längd (engelska) Nål:
1 tum
1,5 tum
2 tum
4 tum
6 tum
Material:
Nickelpläterad (nav), Rostfritt stål
Rostfritt stål, Rostfritt stål (nav)
Anslutningstyp:
Kvinna Luer
Luer
Produktkod. 11786814
Brand: Cadence Science™ 9876
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
316 rostfritt stålnav med 316 rostfritt stålrör
  • Nålar 14-825-16A till -16N och 14-818-106A till -106C har alla standardförnicklade nav och 304 kanyler av rostfritt stål
  • Nålar 01-290-29 till -35 har 316 rostfritt stål Micro-Mate™ Gängade luernav för hona och 316 kanyler i rostfritt stål
  • Alla har 90° trubbiga ändar
Specifikationer
Material Rostfritt stål, Rostfritt stål (nav)
Nålmätare 20 G
Längd (engelska) Nål 4 tum
Produkttyp Pipetteringsnål
Kvantitet 12 nålar
Längd (metrisk) nål 101.6 mm
Nålpunktstil 90° Trubbig
För användning med (utrustning) Manuella och automatiska volumetriska dispensrar, spädare, pipetterare
Anslutningstyp Kvinna Luer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cadence Science™ Laboratoriepipetteringsnålar >