Läs mer
Cadence Science™ Septumpenetreringsnålar utan kärnor
Nålmätare:
18 G
20 G
Längd (engelska) Nål:
1 tum
6 tum
8 tum
30,08 cm
Beskrivning
Nålar möjliggör enklare penetration och minimerar urtagning och spårning
- Micro-mate 316 nav i rostfritt stål
- 316 rör i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (nav) |
| Nålmätare | 18 G |
| För användning med (applikation) | För enklare penetration och minimera kärnborttagning och spårning |
| Längd (engelska) Nål | 30,08 cm |
| Produkttyp | Penetrationsnål |
| Kvantitet | 12 nålar |
| Nålpunktstil | Avböjt slut |