Läs mer
Cadence Science™ Ej flexibla djurfodernålar i rostfritt stål
Produktkod. 16227951
Change view
Spårvidd:
13G
Längd (engelska):
3 tum
Diameter (metrisk) kula:
4 mm
Produktkod. Spårvidd Längd (engelska) Diameter (metrisk) kula
16227951 13G 3 tum 4 mm
1 options
Produktkod. 16227951 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7924
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För utfodring och dosering utan skador på känsliga vävnader.
Specifikationer
Produkttyp Djurmatningsnål
Material Rostfritt stål (304)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Utfodring och dosering av djur utan skador på känsliga vävnader, idealisk för farmakologer, toxikologer, patologer och andra biomedicinska forskare som arbetar med försöksdjur
Spårvidd 13G
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Diameter (metrisk) kula 4 mm