Läs mer
Cadence Science™ Ej flexibla djurfodernålar i rostfritt stål
Produktkod. p-4817837
Spårvidd:
13G
Längd (engelska):
3 tum
Diameter (metrisk) kula:
4 mm
Produktkod. 16227951
Brand: Cadence Science™ 7924
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För utfodring och dosering utan skador på känsliga vävnader.
Specifikationer
Produkttyp Djurmatningsnål
Material Rostfritt stål (304)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Utfodring och dosering av djur utan skador på känsliga vävnader, idealisk för farmakologer, toxikologer, patologer och andra biomedicinska forskare som arbetar med försöksdjur
Spårvidd 13G
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Diameter (metrisk) kula 4 mm