Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara djurmatningsnålar: Nyfödd
Produktkod. 15669540
Change view
Spårvidd:
24G
Längd (engelska):
1 tum
Produktkod. Spårvidd Längd (engelska)
15669540 24G 1 tum
1 options
Produktkod. 15669540 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7900
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
För nyfödda.
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Rak
  • Autoklaveringsbar
Nyfödda nålar
  • För nyfödda möss och råttor
  • För djur upp till 0,7 oz. (20 g)
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Animal Feeding Needle (Rak)
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Nyfödda möss och råtta, idealiska för utfodring och dosering
Spårvidd 24G
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 0.254 cm
Diameter (engelsk) boll 0,049 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.013 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.