Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara djurmatningsnålar: Nyfödd
Produktkod. p-21820
Diameter (engelsk) boll:
0,049 tum.
Spårvidd:
24G
Längd (engelska):
1 tum
Produktkod. 15669540
Brand: Cadence Science™ 7900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
För nyfödda.
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Rak
  • Autoklaveringsbar
Nyfödda nålar
  • För nyfödda möss och råttor
  • För djur upp till 0,7 oz. (20 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Rak djurfodernål
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Nyfödda möss och råtta, idealiska för utfodring och dosering
Spårvidd 24G
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 0.254 cm
Diameter (engelsk) boll 0,049 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.013 cm