Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara matningsnålar för smådjur: Böjda
Produktkod. 11745505
Change view
Diameter (engelsk) boll:
0,088 tum.
0,157 tum.
Spårvidd:
14G
18G
20G
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelsk) boll Spårvidd Längd (engelska)
11745505 0,088 tum. 18G 1,5 tum
11790805 0,088 tum. 18G 2 tum
17247470 0,157 tum. 14G 3 tum
16471281 0,088 tum. 20G 1,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11745505 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7912
Beräknad leverans: 07-01-2027
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Böjd
  • Autoklaveringsbar
Nålar för små djur
  • För djur 0,7 oz. till 1 lb., 5 oz. (20 till 600 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurens matnål (böjd)
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Litet djur, idealiskt för utfodring och dosering
Spårvidd 18G
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 0.38 cm
Diameter (engelsk) boll 0,088 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.023 cm