Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara matningsnålar för smådjur: Böjda
Produktkod. 11790805
Diameter (engelsk) boll:
0,088 tum.
0,157 tum.
Spårvidd:
14G
18G
20G
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
Produktkod. 11790805
Brand: Cadence Science™ 7913
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Böjd
  • Autoklaveringsbar
Nålar för små djur
  • För djur 0,7 oz. till 1 lb., 5 oz. (20 till 600 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Böjd djurfodernål
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Litet djur, idealiskt för utfodring och dosering
Spårvidd 18G
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 0.51 cm
Diameter (engelsk) boll 0,088 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.023 cm