Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara matningsnålar för smådjur: Böjda
Produktkod. 17247470
Change view
Diameter (engelsk) boll:
0,088 tum.
0,157 tum.
Spårvidd:
14G
18G
20G
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelsk) boll Spårvidd Längd (engelska)
17247470 0,157 tum. 14G 3 tum
11745505 0,088 tum. 18G 1,5 tum
11790805 0,088 tum. 18G 2 tum
16471281 0,088 tum. 20G 1,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17247470 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7917
Beräknad leverans: 24-11-2026
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Böjd
  • Autoklaveringsbar
Nålar för små djur
  • För djur 0,7 oz. till 1 lb., 5 oz. (20 till 600 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurens matnål (böjd)
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Litet djur, idealiskt för utfodring och dosering
Spårvidd 14G
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 0.76 cm
Diameter (engelsk) boll 0,157 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.04 cm