Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara matningsnålar för smådjur: Böjda
Produktkod. p-4902702
Diameter (engelsk) boll:
0,088 tum.
0,157 tum.
Spårvidd:
14G
18G
20G
Längd (engelska):
1,5 tum
2 tum
3 tum
Produktkod. 11745505
Brand: Cadence Science™ 7912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Böjd
  • Autoklaveringsbar
Nålar för små djur
  • För djur 0,7 oz. till 1 lb., 5 oz. (20 till 600 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Böjd djurfodernål
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Litet djur, idealiskt för utfodring och dosering
Spårvidd 18G
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 0.38 cm
Diameter (engelsk) boll 0,088 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.023 cm