Läs mer
Cadence Science™ Återanvändbara matningsnålar för smådjur: Raka
Produktkod. 11737614
Change view
Diameter (engelsk) boll:
0,088 tum.
Spårvidd:
18G
20G
Längd (engelska):
1 tum
1,5 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelsk) boll Spårvidd Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11737614 0,088 tum. 18G 1,5 tum -
11747614 0,088 tum. 18G 1 tum Paket med 12
17851964 0,088 tum. 20G 1 tum -
15350053 0,088 tum. 18G 2 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11737614 Leverantör Cadence Science™ Leverantörsnummer 7904
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Precisionsmonterade matningsnålar i rostfritt stål idealiska för matning och dosering
  • För intubering av försöksdjur
  • Raka, böjda slangstilar
  • Många standardstorlekar tillgängliga, från små till stora
  • Rak
  • Autoklaveringsbar
Nålar för små djur
  • För djur 0,7 oz. till 1 lb., 5 oz. (20 till 600 g)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Animal Feeding Needle (Rak)
Material Rostfritt stål
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Litet djur, perfekt för utfodring och dosering
Spårvidd 18G
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 0.38 cm
Diameter (engelsk) boll 0,088 tum.
Diameter (metrisk) kula 0.023 cm