missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cadherin-16 Antibody (7C9A10), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06525FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA, ELISA
Specifikationer
| Cadherin-16 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1014 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 7C9A10 | |
| ELISA, Sandwich ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cadherin-16 (NP_004053.1; Met 1-Ala 786). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering