Läs mer
Novus Biologicals™ Cadherin-19 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction |
| Mål | Cadherin-19 |
| Synonym | cadherin 19, type 2, cadherin-19, CDH7CDH7L2 |
| Gensymbol | CDH19 |