missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ CADM4 Monoclonal Antibody (937109)

Beskrivning
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
CADM4 is involved in the cell-cell adhesion. Has calcium- and magnesium-independent cell-cell adhesion activity. May have tumor-suppressor activity. Fukuhara H., Oncogene 20:5401-5407(2001). Grimwood J., Nature 428:529-535(2004)0. Williams Y.N., Oncogene 25:1446-1453(2006).
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CADM4 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 937109 |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 5% trehalose and no preservative |
| Gen | CADM4 |
| Genaccessionsnr. | Q1WIM1, Q8NFZ8, Q8R464 |
| Gene Alias | Cadm4; Cell adhesion molecule 4; Igdf4c; IGSF4C; Immunoglobulin superfamily member 4C; immunoglobulin superfamily, member 4C; membrane glycoprotein Tsll2; Necl4; NECL-4; nectin-like 4; nectin-like protein 4; SynCAM 4; synCAM4; TSLC1-like 2; TSLC1-like protein 2; Tsll2; Upar; urokinase plasminogen activator receptor |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?