Specifikationer
| CAS | 5743-04-4 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C4H10CdO6 |
| MDL-nummer | 150020 |
| InChI-nyckel | AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.53 |
| Formel vikt | 266.52g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cadmium acetate dihydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .