Läs mer
Cadmium Acetate Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15632940 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15632940 100 g Poly Bottle 100g
15642940 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15632940 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 289159100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-04-4
Molekylformel C4H10CdO6
Molekylvikt (g/mol) 266.53
MDL-nummer MFCD00150020
InChI-nyckel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium Acetate Dihydrate
Smältpunkt 256°C
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Linjär formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vikt 266.53g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.01g/cm3