Läs mer
Cadmium Acetate Dihydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cadmium Acetate Dihydrate |
| Smältpunkt | 256°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Cd(CH3COO)2 · 2H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3730567 |
| Formel vikt | 266.53g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Kvalitet | Reagent |
| Show More |