Läs mer
Kadmiumacetatdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051579
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
Produktkod. 11368698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041581.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vid kadiumgalvanisering
Kadmiumacetatdihydrat är i porslinsproduktionen för produktion av iriserande använda effekter. Dessutom är det i den analytiska kemin, ett reagens för detektering av svavel, selen och tellur. Det används också som kemisk och farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-04-4
Molekylformel C4H10CdO6
Molekylvikt (g/mol) 266.53
MDL-nummer MFCD00012449
InChI-nyckel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium acetate dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2570
Merck Index 14,1614
Löslighetsinformation Freely soluble in water, soluble in alcohol
Formel vikt 266.54 (230.50 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.01 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.