Läs mer
Cadmium acetate dihydrate, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4824647
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11351938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011865.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5743-04-4 | C4H10CdO6 | 266.53 g/mol
Det används i färgämnesmellanprodukter, keramik och ger iriserande effekter på porslin och keramik. Det fungerar som ett reagens för bestämning av S, Se och Te. Det används också vid kadmiumgalvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-04-4
Molekylformel C4H10CdO6
Molekylvikt (g/mol) 266.53
MDL-nummer MFCD00012449
InChI-nyckel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium acetate dihydrate
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and methanol.
Formel vikt 266.54 (230.50 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.01
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.