Läs mer
Kadmiumacetatdihydrat, purum pa,≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Produktkod. 15641880 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15641880 10 g Poly Bottle 10g
15631880 100 g Poly Bottle 100g
15651880 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15641880 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2090110G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 98,0 %
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-04-4
Molekylformel C4H10CdO6
Molekylvikt (g/mol) 266.53
MDL-nummer MFCD00150020
InChI-nyckel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium Acetate Dihydrate
Smältpunkt 256°C
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
Linjär formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vikt 266.53g/mol
Procent renhet ≥98.0% (KT)
Kvalitet purum p.a.
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.01g/cu.cm