Läs mer
Kadmiumacetatdihydrat, purum pa,≥ 98,0 % (KT), Honeywell™
Produktkod. 15651880 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15651880 500 g Poly flaska 500g
15641880 10 g Poly Bottle 10g
15631880 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15651880 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 20901500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum pa,≥ 98,0 %
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5743-04-4
Molekylformel C4H10CdO6
Molekylvikt (g/mol) 266.53
MDL-nummer MFCD00150020
InChI-nyckel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifications
Kemiskt namn eller material Cadmium Acetate Dihydrate
Smältpunkt 256°C
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Linjär formel Cd(CH3COO)2 · 2H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formel vikt 266.53g/mol
Procent renhet ≥98.0% (KT)
Kvalitet purum pa
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.01g/cu.cm
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cadmium acetate dihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cadmium acetate-2- hydrate