Läs mer
Kadmiumarsenid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398087
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398087 10 g 10g
11308097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11398087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022773.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 12006-15-4 | Molekylformel: As2Cd3 | Molekylvikt: 487,085 g/mol
Kadmiumarsenid har elektroniska egenskaper och används i tredimensionell kristallstruktur.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12006-15-4
Molekylformel As2Cd3
Molekylvikt (g/mol) 487.085
MDL-nummer MFCD00049723
InChI-nyckel FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
LEDER [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium arsenide
Färg Grå
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 3.031 g/mL
Linjär formel Cd3As2
UN-nummer UN1557
Löslighetsinformation Löslig i HNO3 (salpetersyra).
Formel vikt 487.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.