Läs mer
Kadmiumbromid, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11353118
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353118 25 g 25g
11363118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032960.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Kadmiumbromid används i processgravering, litografi och fotografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-42-6
Molekylformel CdBr2
MDL-nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifikationer
Kokpunkt 863°C
Kemiskt namn eller material Cadmium bromide
Smältpunkt 567°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.00%
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Formel vikt 272.22
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to pale yellow powder
Densitet 5.192 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.