Läs mer
Kadmiumbromid, vattenfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407292
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11353118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032960.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Kadmiumbromid används i processgravering, litografi och fotografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-42-6
Molekylformel CdBr2
MDL-nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifikationer
Kokpunkt 863°C
Kemiskt namn eller material Cadmium bromide
Smältpunkt 567°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.00%
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Formel vikt 272.22
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to pale yellow powder
Densitet 5.192 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.